Triytterbium pentasilicide ≥99.9% (metals basis excluding Ta) (max. 0,4% Ta)
Leverandør: Alfa Aesar
Formel: Si₅Yb₃
MDL nummer: MFCD00148826
CAS-nummer: 12039-89-3
EINECS: 234-910-6
FN: 0000
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g 41523.03
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall