Titanium aluminide ≥99.5% (metals basis) -325 mesh,
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: AlTi
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00210656
CAS-nummer: 12003-96-2
FN: 3089
ADR: 4.1,II
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
10 g 88393.09
50 g 88393.18
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Sensitivitet Air Sensitive
CAS-nr 12003-96-2
Renhet 99.5%
Lukt Odourless
Molekylformel TiAl
MDL No. MFCD00210656
UN No. 3089
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall