Manganese trialuminide ≥99.5% (metals basis)
36384.14EA 4850 NOK
36384.14 36384.06
Manganese trialuminide ≥99.5% (metals basis)
Manganese trialuminide
Formel: Al₃Mn
MW: 135,88 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00213943
CAS-nummer: 12253-13-3
EINECS: 235-492-8