Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate ≥99%
Leverandør: Acros Organics
Danger
ACRO358730100 ACRO358730250
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate ≥99%
Formel: B₂F₈Ni·6H₂O
MW: 340,394 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016249
CAS-nummer: 15684-36-3
EINECS: 238-753-4
FN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Blue-green Powder or crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall