Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
Ferrosilicon
14022.06EA
535
NOK
14022.06
14022.14
Iron disilicide ≥99.9% (metals basis)
Iron disilicide
Formel:
FeSi₂ MW: 112,02 g/mol Smeltepunkt: 1220 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00016087 CAS-nummer: 12022-99-0 EINECS: 234-671-8 |