1-Bromo-4-(dimethylamino)naphthalene ≥95%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₁₂H₁₂BrN
MW: 250,14
Kokepunkt: 137…139 °C (2 mmHg)
Tetthet: 1,4305
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02093945
CAS-nummer: 59557-93-6
EINECS: 000-000-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g L17666.03
5 g L17666.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 250.14
CAS-nr 59557-93-6
Renhet 95%
brytningsindeks 1.6361
kokepunkt 137-139°/2mm
Molekylformel C12H12BrN
MDL No. MFCD02093945
UN No. 2810
Beilstein reference 3254839
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall