2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Warning
TCIAD3219-5GEA 2675 NOK
TCIAD3219-5G
2,6-Dichloropyridine-N-oxide ≥98.0% (by GC)
2,6-Dichloropyridine-N-oxide
Formel: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,99 g/mol
MDL nummer: MFCD00130246
CAS-nummer: 2587-00-0
ADR: 6.1,III
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/09/28980209.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C