4-Chloropyridine-N-oxide ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC1540-25GEA
6700
NOK
TCIAC1540-25G
TCIAC1540-5G
4-Chloropyridine-N-oxide ≥97.0% (by GC)
4-Chloropyridine-N-oxide
Formel:
C₅H₄ClNO |
MDL nummer:
MFCD00047425 CAS-nummer: 1121-76-2 EINECS: 214-336-2 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |