6-Methylnicotinamide ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
A16039.06EA
3450
NOK
A16039.06
A16039.03
6-Methylnicotinamide ≥98%
6-Methylnicotinamide
Formel:
C₇H₈N₂O MW: 136,15 g/mol Smeltepunkt: 195…199 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006342 CAS-nummer: 6960-22-1 |