2-Nitro-4-thiophenecarbonitrile ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₅H₂N₂O₂S
MW: 154,15
Smeltepunkt: 121…123 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00052580
CAS-nummer: 42137-23-5
FN: 3439
ADR: 6.1,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g L11428.03
250 mg L11428.MD
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 121-123°
Formel vegt 154.15
CAS-nr 42137-23-5
Renhet 97%
Molekylformel C5H2N2O2S
MDL No. MFCD00052580
UN No. 3439
Beilstein reference 123937
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall