Thiophene-2-ethylamine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
ACRO354270050EA 1550 NOK
ACRO354270050 ACRO354270010
Thiophene-2-ethylamine 98%
Thiophene-2-ethylamine
Formel: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Kokepunkt: 103…105 °C (15 mmHg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051495
CAS-nummer: 30433-91-1
EINECS: 250-196-9
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %