Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Thiophene-2-methylamine ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₅H₇NS
MW: 113,19
Kokepunkt: 85…88 °C (14 mmHg)
Tetthet: 1,100
Flash punkt: 73 °C (163 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005460
CAS-nummer: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
ADR: 8,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
100 g A11700.22
25 g A11700.14
5 g A11700.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 113.19
CAS-nr 27757-85-3
Renhet 97%
brytningsindeks 1.5670
Flammepunkt 73°(163°F)
kokepunkt 85-88°/14mm
Molekylformel C5H7NS
MDL No. MFCD00005460
UN No. 2735
Beilstein reference 106296
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall