5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
TCIAD4064-5GEA 2125 NOK
TCIAD4064-5G
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (by GC)
5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₂Br₂N₂S
MW: 293,9700 g/mol
MDL nummer: MFCD20257910
CAS-nummer: 18392-81-9
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/60/11/28986011.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C