Acetaldehyde oxime (mixture of syn and anti) for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck Millipore
Danger
Formel: C₂H₅NO
MW: 59,07
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002124
CAS-nummer: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
FN: 2332
ADR: 3,III
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 185 g/l (25 °C)
Molar Mass 59.07 g/mol
Boiling Point 115 °C
Vapor Pressure 13 hPa (25 °C)
Flash Point 40 °C
Explosion Limit 4.2 - 50 %(V)
Density 0.969 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 250 ml 8.41085.0250
Glass bottle 50 ml 8.41085.0050
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall