Bromomethyl methyl ether tech. 90%, Technical Grade
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₂H₅BrO
MW: 124,97
Kokepunkt: 86…87 °C
Tetthet: 1,531
Flash punkt: 26 °C (78 °F)
MDL nummer: MFCD00000171
CAS-nummer: 13057-17-5
FN: 1992
ADR: 3,II
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle for solids 25 g L09837.14
Glass bottle for solids 5 g L09837.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 124.97
CAS-nr 13057-17-5
Renhet 90%
brytningsindeks 1.4520-1.4600
Lagringstemp 2°C to 8°C
Flammepunkt 26°(78°F)
Lukt Pungent
kokepunkt 86-87°
Molekylformel BrCH2OCH3
MDL No. MFCD00000171
UN No. 1992
Beilstein reference 1730853
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall