Ethyl-3-ethoxypropionate ≥99%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19
Kokepunkt: 169…171 °C
Smeltepunkt: –100 °C
Tetthet: 0,949
Flash punkt: 59 °C (142 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051356
CAS-nummer: 763-69-9
EINECS: 212-112-9
FN: 3272
ADR: 3,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 1.000 ml B24024.AU
Glass bottle 250 ml B24024.AK
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt -100°
Formel vegt 146.19
CAS-nr 763-69-9
Renhet 99+%
brytningsindeks 1.4065
Flammepunkt 59°(142°F)
Lukt Ester-like
kokepunkt 169-171°
Molekylformel C7H14O3
MDL No. MFCD00051356
UN No. 3272
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall