Methyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Warning
TCIAM0962-500MLEA 1750 NOK
TCIAM0962-500ML TCIAM0962-25ML
Methyl-3-methoxypropionate ≥99.0% (by GC)
Methyl-3-methoxypropionate
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118,1311 g/mol
Kokepunkt: 144°C
Flash punkt: 47°C
MDL nummer: MFCD00059085
CAS-nummer: 3852-09-3
EINECS: 223-358-1
FN: 3272
ADR: 3,III
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/35/28974535.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %