Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Dinonyl phthalate mixture of isomers ≥97%
Leverandør: Acros Organics
ACRO408771000 ACRO408770250
Dinonyl phthalate mixture of isomers ≥97%
Formel: C₂₆H₄₂O₄
Kokepunkt: 279…287 °C (760 mmHg)
Tetthet: 0,97
Flash punkt: 216 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036237
CAS-nummer: 84-76-4
EINECS: 201-560-0
FN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow-brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4820 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 % (sum of isomers)
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall