Rhodium(II) acetate dimer dihydrate ca 43% Rh
Leverandør: Acros Organics
Warning
Formel: C₈H₁₂O₈Rh₂·2H₂O
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 29998-99-0
EINECS: 240-084-8
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green Powder
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 250 mg ACRO197612500
Glass bottle 1 g ACRO197610010
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall