2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
L20110.MDEA 955 NOK
L20110.MD L20110.06 L20110.03
2-Isopropylphenylboronic acid ≥97%
2-Isopropylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Smeltepunkt: 85…86 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03411937
CAS-nummer: 89787-12-2
EINECS: 000-000-0