3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
L15530.03EA 1925 NOK
L15530.03 L15530.MD
3-Isopropylphenylboronic acid ≥99%
3-Isopropylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Smeltepunkt: ∼ 75…80 °C
Flash punkt: >110 °C (230 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01074634
CAS-nummer: 216019-28-2