α-Chlorothioanisole ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAC0912-5GEA
570
NOK
TCIAC0912-5G
TCIAC0912-25G
α-Chlorothioanisole ≥95.0% (by GC)
α-Chlorothioanisole
Formel:
C₇H₇ClS Flash punkt: 101°C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00000921 CAS-nummer: 7205-91-6 EINECS: 230-579-7 FN: 3532 ADR: 4.1,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |