Dibenzyl phthalate ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Formel: C₂₂H₁₈O₄
MW: 346,39
Kokepunkt: 276…278 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 40…42 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00014437
CAS-nummer: 523-31-9
EINECS: 208-344-5
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
- 25 g L04985.14
Glass bottle for solids 5 g L04985.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 40-42°
Formel vegt 346.39
CAS-nr 523-31-9
Renhet 97%
kokepunkt 276-278°/15mm
Molekylformel C22H18O4
MDL No. MFCD00014437
Beilstein reference 2338250
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall