2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Leverandør: Acros Organics
Warning
Formel: C₉H₁₉BO₃
MW: 186,06
Kokepunkt: 73 °C (15 mmHg)
Tetthet: 0,912 g/cm³
Flash punkt: 42 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00192241
CAS-nummer: 61676-62-8
FN: 1993
ADR: 3,III
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless Liquid
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 1 g ACRO359490010
Glass bottle 5 g ACRO359490050
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Tetthet 0.912
Flammepunkt 42°C
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall