2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₇H₁₅BO₃
MW: 158,01
Kokepunkt: 120 °C (228 mmHg)
Tetthet: 0,966
Flash punkt: 46 °C (114 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03093086
CAS-nummer: 1195-66-0
ADR: 3,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
25 g L19056.14
5 g L19056.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 158.01
CAS-nr 1195-66-0
Renhet 97%
brytningsindeks 1.4100
Flammepunkt 46°(114°F)
kokepunkt 120°/228mm
Molekylformel C7H15BO3
MDL No. MFCD03093086
UN No. 1993
Beilstein reference 2827758
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall