1,2-Pentadiene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Danger
TCIAP0805-1GEA 3950 NOK
TCIAP0805-1G TCIAP0805-5G
1,2-Pentadiene ≥95.0% (by GC)
1,2-Pentadiene
Formel: C₅H₈
Kokepunkt: 45°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00039943
CAS-nummer: 591-95-7
EINECS: 209-737-4
FN: 3295
ADR: 3,II
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/71/28991471.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %