trans-1,3-Pentadiene ≥93.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI EUROPE
Danger
Stabilisering: stabilisert med 4-tert-Butylpyrokatekol
TCIAP0647-5MLEA 2750 NOK
TCIAP0647-5ML
trans-1,3-Pentadiene ≥93.0% (by GC) stabilised
trans-1,3-Pentadiene
Formel: C₅H₈
Kokepunkt: 42°C
Flash punkt: -29°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00009295
CAS-nummer: 2004-70-8
EINECS: 217-909-5
FN: 3295
ADR: 3,II
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/67/28991367.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
Specific gravity (20/20) 0.6740 to 0.6840