3,3-Dimethylpiperidine ≥95%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₇H₁₅N
MW: 113,20
Kokepunkt: 134…136 °C
Tetthet: 0,81
Flash punkt: 26 °C (79 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005995
CAS-nummer: 1193-12-0
EINECS: 214-767-6
ADR: 3,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g H25753.03
250 mg H25753.MD
5 g H25753.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 113.20
CAS-nr 1193-12-0
Renhet 95%
brytningsindeks 1.4475
Flammepunkt 26°(79°F)
Lukt Amine-like
kokepunkt 134-136°
Molekylformel C7H15N
MDL No. MFCD00005995
UN No. 2733
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall