Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
N,N-Diisopropylethylenediamine ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₈H₂₀N₂
MW: 144,26
Kokepunkt: 170 °C
Tetthet: 0,828
Flash punkt: 54 °C (129 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00015015
CAS-nummer: 121-05-1
EINECS: 204-447-4
ADR: 3,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle for solids 50 g L04765.18
Glass bottle for solids 10 g L04765.09
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 144.26
CAS-nr 121-05-1
Renhet 97%
brytningsindeks 1.4420
Flammepunkt 54°(129°F)
kokepunkt 170°
Molekylformel C8H20N2
MDL No. MFCD00015015
UN No. 2733
Beilstein reference 1734800
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall