Dimethyl-4-nitrophthalate ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Formel: C₁₀H₉NO₆
MW: 239,19
Kokepunkt: 192…195 °C (25 mmHg)
Smeltepunkt: 65…68 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00017191
CAS-nummer: 610-22-0
EINECS: 210-212-7
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g A17885.03
5 g A17885.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 65-68°
Formel vegt 239.19
CAS-nr 610-22-0
Renhet 98%
kokepunkt 192-195°/25mm
Molekylformel C10H9NO6
MDL No. MFCD00017191
Beilstein reference 1886234
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall