3-Methoxy-4-methylbenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI EUROPE
Danger
TCIAM1977-1GEA 225 NOK
TCIAM1977-1G TCIAM1977-5G
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile ≥98.0% (by GC)
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,1739 g/mol
MDL nummer: MFCD03428590
CAS-nummer: 3556-60-3
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/14/28987914.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C