4-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
H26149.MDEA 930 NOK
H26149.MD
4-Fluorosalicylaldehyde ≥98%
4-Fluorosalicylaldehyde
Formel: C₇H₅FO₂
Smeltepunkt: 70…72 °C
MDL nummer: MFCD03788526
CAS-nummer: 348-28-7