3-Isopropoxypropylamine ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₆H₁₅NO
MW: 117,19
Kokepunkt: 149…151 °C
Tetthet: 0,840
Flash punkt: 42 °C (108 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008220
CAS-nummer: 2906-12-9
EINECS: 220-816-2
ADR: 3,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle 250 ml B23748.AK
Glass bottle 50 ml B23748.AD
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 117.19
CAS-nr 2906-12-9
Renhet 98+%
brytningsindeks 1.4195
Flammepunkt 42°(108°F)
kokepunkt 149-151°
Molekylformel (CH3)2CHO(CH2)3NH2
MDL No. MFCD00008220
UN No. 2733
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall