Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Silikon ≥99%, crystalline powder APS ∼100 nm, Plasma Synthesised
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
46308.18 46308.10 46308.04 46308.09
Silikon ≥99%, crystalline powder APS ∼100 nm, Plasma Synthesised
Formel: Si
MW: 28,09 g/mol
Lagringstemperatur: ambient
MDL nummer: MFCD00085311
CAS-nummer: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
FN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Indeks: 12,08635
Order Now
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall