3-Bromo-4-heptanone ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₇H₁₃BrO
MW: 193,08
Kokepunkt: 39 °C (1 mmHg)
Tetthet: 1,248
Flash punkt: 75 °C (167 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09757526
CAS-nummer: 42330-10-9
FN: 3265
ADR: 8,II
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle for solids 10 g H32094.09
Glass bottle for solids 1 g H32094.03
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 193.08
CAS-nr 42330-10-9
Renhet 98%
brytningsindeks 1.4580
Flammepunkt 75°(167°F)
kokepunkt 39°/1mm
Molekylformel C7H13BrO
MDL No. MFCD09757526
UN No. 3265
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall