4-Bromo-5-nonanone ≥98%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₉H₁₇BrO
MW: 221,14
Kokepunkt: 62 °C (1 mmHg)
Tetthet: 1,174
Flash punkt: 92 °C (198 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09757527
CAS-nummer: 42330-11-0
FN: 3265
ADR: 8,II
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle for solids 1 g H32136.03
Glass bottle for solids 10 g H32136.09
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 221.14
CAS-nr 42330-11-0
Renhet 98%
brytningsindeks 1.4600
Flammepunkt 92°(198°F)
kokepunkt 62°/1mm
Molekylformel C9H17BrO
MDL No. MFCD09757527
UN No. 3265
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall