3-Ethoxysalicylaldehyde ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Purity: 97%
CAS No.: 492-88-6
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 66-68°
Boiling Point: 263-264°
MDL No.: MFCD00003323
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18
Kokepunkt: 263…264 °C
Smeltepunkt: 66…68 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003323
CAS-nummer: 492-88-6
EINECS: 207-765-1
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Pakketype Fp Art.nr Antall
Glass bottle for solids 250 g B20702.30
Glass bottle for solids 50 g B20702.18
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 66-68°
Formel vegt 166.18
CAS-nr 492-88-6
Renhet 97%
kokepunkt 263-264°
Molekylformel C9H10O3
MDL No. MFCD00003323
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall