2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₇H₂Cl₂FN
MW: 190,00
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD04115878
CAS-nummer: 79544-26-6
EINECS: None
FN: 3439
ADR: 6.1,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g H26584.03
5 g H26584.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 190.00
CAS-nr 79544-26-6
Renhet 97%
Molekylformel C7H2Cl2FN
MDL No. MFCD04115878
UN No. 3439
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall