2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
H33749.03EA 1475 NOK
H33749.03 H33749.06
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD16652439
CAS-nummer: 1073477-22-1