4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₈H₄F₄O₃
MW: 224,11
Smeltepunkt: 86…90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06660161
CAS-nummer: 886496-49-7
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g H26368.03
5 g H26368.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 86-90°
Formel vegt 224.11
CAS-nr 886496-49-7
Renhet 97%
Molekylformel C8H4F4O3
MDL No. MFCD06660161
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall