1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₁₂H₁₇Br
MW: 241,17
Kokepunkt: 90…98 °C (5 mmHg)
Tetthet: 1,179
Flash punkt: >120 °C (248 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09909567
CAS-nummer: 38409-59-5
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
25 g H26063.14
5 g H26063.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 241.17
CAS-nr 38409-59-5
Renhet 97+%
brytningsindeks 1.5220
Flammepunkt >120°(248°F)
kokepunkt 90-98°/5mm
Molekylformel C12H17Br
MDL No. MFCD09909567
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall