Benzyl methyl ether ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₈H₁₀O
MW: 122,17
Kokepunkt: 173…175 °C
Smeltepunkt: –53 °C
Tetthet: 0,940
Flash punkt: 56 °C (133 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00025901
CAS-nummer: 538-86-3
EINECS: 208-705-7
FN: 3271
ADR: 3,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
10 g B23490.09
250 g B23490.30
50 g B23490.18
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt -53°
Formel vegt 122.17
CAS-nr 538-86-3
Renhet 99%
brytningsindeks 1.5015
Flammepunkt 56°(133°F)
kokepunkt 173-175°
Molekylformel C6H5CH2OCH3
MDL No. MFCD00025901
UN No. 3271
Merck reference 14,1140
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall