Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Glycidyl isopropyl ether for syntese
Leverandør: Merck Millipore
Danger
8.18598.0500 8.18598.0100 8.18598.9999
Glycidyl isopropyl ether for syntese
Formel: C₆H₁₂O₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005139
CAS-nummer: 4016-14-2
EINECS: 223-672-9
FN: 1992
ADR: 3 (6.1),III
Order Now
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 188 g/l (19 °C)
Molar Mass 116.15 g/mol
Boiling Point 137 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 13 hPa (25 °C)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.4101 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (188 g/l, H2O, 20 °C)
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall