Rhodium(III) oxide, vannfri ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 80.6%
Leverandør: Thermo Scientific
11814.02EA
15250
NOK
11814.02
11814.04
Rhodium(III) oxide, vannfri ≥99.9% (metals basis) Rh ≥ 80.6%
Rhodium(III) oxide
Formel:
O₃Rh₂ MW: 253,81 g/mol Smeltepunkt: 1100 °C (dec.) Tetthet: 8,20 Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00011205 CAS-nummer: 12036-35-0 EINECS: 234-846-9 |