Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₁₀H₅F₆NO
MW: 269,14
Smeltepunkt: 46…48 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11519321
CAS-nummer: 1092460-75-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g H31652.03
250 mg H31652.MD
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 46-48°
Formel vegt 269.14
Renhet 97%
Molekylformel C10H5F6NO
MDL No. MFCD11519321
UN No. 3439
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall