Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Dinonyl phthalate-[ring-D4] 100 µg/ml in cyclohexane
Leverandør: LGC Standards
Dr Ehrenstorfer
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Beskrivelse Fp Art.nr Antall
Dinonyl phthalate-[ring-D4] 100 µg/ml in cyclohexane 1 ml EHERXA16174810CY
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Beskrivelse Dinonyl phthalate-[ring-D4]
CAS-nr 1202865-43-7
Formel C₂₆₂H₄H₃₈O₄
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall