Vårt Oslo-kontor flytter den 25. mars 2019 til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
3-(3-(Difluoromethoxy)phenyl)propionic acid 97%, JRD
Leverandør: Alfa Aesar
Warning
Formel: C₁₀H₁₀F₂O₃
MW: 216,18
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11519314
CAS-nummer: 1092460-66-6
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g H31664.03
250 mg H31664.MD
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Formel vegt 216.18
CAS-nr 1092460-66-6
Renhet 97%
brytningsindeks 1.4870
Molekylformel C10H10F2O3
MDL No. MFCD11519314
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall