4-(1-Piperidinyl)aniline ≥97%
Leverandør: Alfa Aesar
Danger
Formel: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26
Kokepunkt: 140…142 °C (1 mmHg)
Smeltepunkt: 26…28 °C
Flash punkt: >110 °C (230 °F)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051688
CAS-nummer: 2359-60-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
BESTILL
Utvid alle / Skjul alle
Fp Art.nr Antall
1 g L06767.03
5 g L06767.06
Utvid alle / Skjul alle
Lag barcode etiketter Barcode etikett format: 
Lag PDF katalog
SPESIFIKASJONER
Smeltepunkt 26-28°
Formel vegt 176.26
CAS-nr 2359-60-6
Renhet 97+%
brytningsindeks 1.5937
Flammepunkt >110°(230°F)
kokepunkt 140-142°/1mm
Molekylformel C11H16N2
MDL No. MFCD00051688
UN No. 2811
Beilstein reference 139525
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall