Methyl (4-fluorophenyl)acetate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO304670250EA 1975 NOK
ACRO304670250
Methyl (4-fluorophenyl)acetate 99%
Methyl (4-fluorophenyl)acetate
Formel: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00800608
CAS-nummer: 34837-84-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %