Vårt Oslo-kontor har flyttet til Brynsalleen 4, 0667 Oslo
Monomethyl phthalate ≥98%
Leverandør: Acros Organics
Warning
ACRO374880250 ACRO374881000
Monomethyl phthalate ≥98%
Formel: C₉H₈O₄
MW: 180,16
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002466
CAS-nummer: 4376-18-5
EINECS: 224-476-6
FN: 0000
ADR: 3,II
Order Now
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81°C to 86°C
Titration with NaOH ≥97.5 %
BESTILL
RELATERT INFORMASJON
Legg inn detaljer
Velg varen hvor du søker etter sertifikat
Legg inn batchnummer. Legg inn "X" hvis du ikke har informasjonen for VWR Chemicals. Feltet er obligatorisk
Skriv inn serifikatdetaljer
Skriv inn lot nummer:
Velg fra de siste batch / lot tallene:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse Art.nr. Availability Enhet Din pris Price Per Antall